Stampa…
Caolino bianco, GPR RECTAPUR®, lavato
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: China Clay, Hydrated aluminum silicate, Clay
24928.290EA 51.2 EUR
24928.290 24928.321
Caolino bianco, GPR RECTAPUR®, lavato
Caolino bianco
Formula: Al₂SiO₇·2H₂O
Punto di fusione: 1760 °C
Densità: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062311
CAS Number: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
Merck Index: 13,05300
Visualizza i codici
Identity Passes Test
Substances soluble in HCl max. 1.0%
Pb (Lead) max. 0.001%
Loss on ignition (600°C) max. 15.0%
Water max. 1.5%