Stampa…
Anilina ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Aminobenzene, Phenylamine
21424.230EA 26.9 EUR
21424.230 21424.290
Anilina ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Anilina
* material may darken during storage with no loss in purity
Formula: C₆H₅NH₂
Peso molecolare: 93,13 g/mol
Punto di ebollizione: 184 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –6,2 °C
Densità: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007629
CAS Number: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119451454-41
Merck Index: 13,00661
Visualizza i codici
Appearance colorless to dark-brownish / yellow liquid
Assay (GC) min. 99.0%
Water max. 0.2%
Ash content max. 0.02%
Density (20°C) 1.020 - 1.025