Stampa…
Armadi di sicurezza da sottobanco, tipo 90, UTS ergo line XL-5, profondità 500 mm
Fornitore: DUPERTHAL
29-061459-005 29-061457-005 29-061457-405 29-061457-505 29-061459-405
DUEH29-061459-005EA 2618.63 EUR
DUEH29-061459-005 DUEH29-061457-005 DUEH29-061457-405 DUEH29-061457-505 DUEH29-061459-405
Armadi di sicurezza da sottobanco, tipo 90, UTS ergo line XL-5, profondità 500 mm
Arredi Armadietti per la conservazione
Questi armadi di sicurezza resistono al fuoco 90 min. Gli armadi sottobanco sono equipaggiati con ante o con cassetti estraibili per lo stoccaggio di sostanze pericolose nell'ambiente di lavoro.
  • Facile da spostare, apertura/chiusura delle porte e dei cassetti con una sola mano
  • Tutti i modelli UTS ergo line sono dotati di serie di un fermo per bombole
  • Ante disponibili in due versioni: classica o con apertura a pressione (le ante si aprono con una delicata pressione sul fronte)
Cassetti o ante rimangono aperti in qualsiasi posizione consentendo la movimentazione dei contenitori con due mani. Le ante e/o cassetti si chiudono automaticamente in caso d'incendio. Tutti i modelli UTS hanno l'apertura standard a destra, è disponibile anche l'apertura a sinistra opzionale a richiesta.
Una barretta equipotenziale sul tetto dell'armadio consente la messa a terra conformemente alla TRBS 2153, BGR 132 (prevenzione rischio d'ignizione). I ripiani interni sono connessi ad una barretta equipotenziale che ne consente la messa a terra.
La base fessurata (altezza 35mm) consente l'estrazione costante di aria, questo permette alle sostanze e ai vapori che si raccolgono sul fondo di essere estratti e rimossi in sicurezza dal sistema di astrazione dell'aria. Il collettore d'aspirazione ha un diametro di 75mm ed è posizionato sullo schienale dell'armadio. Le valvole si chiudono automaticamente in caso d'incendio.
Ante a battente e corpo interamente in lamiera d'acciaio verniciato a polvere. Accessori interni in lamiera d'acciaio verniciato a polvere. Due vassoi estraibili, due inserti perforati in lamiera e zoccolo classico da 35 mm.
In accordance with TRbF 20 Annex L. Type testing according to DIN EN 14470-1 and DIN EN 14727 (laboratory furniture standard) by recognised test institutes (TÜV Süd, ift Rosenheim) and classification type 90 in accordance with DIN EN 14470-1, GS/CE mark.
Certificazioni: Conforme alla TRbF 20 allegato L. Testato secondo la DIN EN 14470-1 e la DIN EN 14727 (standard arredo da laboratorio) dall'ente di certificazione TUV Sud, ift Rosenheim e classificato tipo 90 secondo la DIN EN 14470-1, marcato GS/CE.
Informazioni per l'ordine: Consegna non inclusa, prezzi disponibili su richiesta.