Stampa…
VWR®, Pompe da vuoto compatte per filtrazione ed estrazione in fase solida
Fornitore: VACUUBRAND
721111 721112 20721010 721011 721012 20721110
181-0239EA 999 EUR
181-0239 181-0240 181-0235 181-0236 181-0237 181-0238
VWR®, Pompe da vuoto compatte per filtrazione ed estrazione in fase solida
Pompe Pompe da vuoto a membrana
La filtrazione sotto vuoto è una delle applicazioni più comuni utilizzate per la preparazione dei campioni in chimica, microbiologia, controllo delle acque reflue e in altri processi di analisi. Le pompe a membrana compatte VP 100 e VP 100 C assicurano prestazioni elevate e facilità d'uso e rappresentano la soluzione ideale per filtrazioni singole e multiple.
  • Comode, rapide e semplici da usare grazie al nuovo interruttore sul lato superiore
  • Silenziosissime e a vibrazioni estremamente basse grazie al nuovo sistema di montaggio brevettato del motore
  • Ingombro minimo sul banco di lavoro
  • Sistema di comando esente da manutenzione e membrana a lunga durata collaudata
  • Elevata resistenza chimica (in particolare VP 100 C)
Based on the highly successful technology used in the three-stage diaphragm pump series MD 1 and MD 1C, the VP 100 provides a well proven and extraordinarily long diaphragm lifetime. The functional, space saving, innovative design, with visible top-mounted power switch, ensures convenient and quick operation for day-to-day laboratory work. Robust PTFE diaphragms and valves provide optimum chemical resistance. An optional manual control valve with gauge enables variable fine adjustment of the pumping speed.