Stampa…
Etilenetetracarbonitrile 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tetracyanoethylene
138050100 138050250
ACRO138050100EA 90.6 EUR
ACRO138050100 ACRO138050250
Etilenetetracarbonitrile 98%
Etilenetetracarbonitrile
Formula: C₆N₄
Peso molecolare: 128,09 g/mol
Punto di ebollizione: 223 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 196…201 °C
Densità: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001850
CAS Number: 670-54-2
EINECS: 211-578-0
UN: 3439
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,09336
Visualizza i codici
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 201 °C
Assay ≥97.5 % (Ex N)