Stampa…
Acido solforoso 4,5 - 6% in soluzione acquosa, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Anidride solforosa soluzione
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00761.1000 1.00761.2500
1.00761.1000EA 75.5 EUR
1.00761.1000 1.00761.2500
Acido solforoso 4,5 - 6% in soluzione acquosa, Supelco®
Acido solforoso
Formula: H₂O₃S
Peso molecolare: 82,08 g/mol
Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011335
CAS Number: 7782-99-2
EINECS: 231-973-1
UN: 1833
ADR: 8,II