Acido solforoso (≥ 6,0% SO₂) in soluzione acquosa ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Anidride solforosa soluzione
CAS No.: 7782-99-2
Molecular Formula: H2SO3
Formula Weight: 82.08
Physical Form: Liquid
Density: 1.030
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Merck Reference: 14,8976
UN No.: 1833
MDL No.: MFCD00011335
Formula:
H₂O₃S Peso molecolare: 82,08 g/mol Densità: 1,030 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011335 CAS Number: 7782-99-2 EINECS: 231-973-1 UN: 1833 ADR: 8,II Merck Index: 14,8976 |