Hexaamminecobalt trichloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
405310050
405310250
405311000
ACRO405310050EA
21.1
EUR
ACRO405310050
ACRO405310250
ACRO405311000
Hexaamminecobalt trichloride 99%
Hexaamminecobalt trichloride
Formula:
H₁₈CoCl₃N₆ Punto di fusione: 217 °C Densità: 1,702 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036304 CAS Number: 10534-89-1 EINECS: 234-103-9 Merck Index: 12,04711 |
Appearance | Orange to orange-brown Powder |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Refractive index | 1.4170 to 1.4240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |