Hexaamminecobalt trichloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 10534-89-1
Molecular Formula: H18Cl3CoN6
Formula Weight: 267.48
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,4675
MDL No.: MFCD00036304
Formula:
H₁₈CoCl₃N₆ Densità: 1,71 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036304 CAS Number: 10534-89-1 EINECS: 234-103-9 Merck Index: 14,4675 |