Stampa…
Metile docosanoato, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
11940-1G 11940-5G
11940-1GEA 69.7 EUR
11940-1G 11940-5G
Metile docosanoato, Supelco®
Metile docosanoato
Formula: C₂₃H₄₆O₂
MDL Number: MFCD00009347
CAS Number: 929-77-1
EINECS: 213-207-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2e1de18adfc846e56aba9a6d8c3ea660cb63bee&vid=b07f3877ce0072aed306502f08c9a0a46127592f&prid=web&clid=SAPDAM