Stampa…
Cristal Violetto 90+% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-[4,4'-Bis(dimetilammino)benzidrilidene]cicloesa-2,5-dien-1-ilidene]dimetilammonio cloruro, Violetto basico 3, CI 42555
22866.14 22866.22
22866.14EA 43.1 EUR
22866.14 22866.22
Cristal Violetto 90+% ACS
Cristal Violetto
Purity: 90+% CAS No.: 548-62-9 Molecular Formula: C25H30ClN3 Formula Weight: 407.99 Physical Form: Powder Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 4077708 Merck Reference: 14,4395 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011750
Formula: C₂₅H₃₀ClN₃
Peso molecolare: 407,99 g/mol
Punto di fusione: ∼ 215 °C (dec.)
Densità: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011750
CAS Number: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,4395