Stampa…
Cristal Violetto, certified
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-[4,4'-Bis(dimetilammino)benzidrilidene]cicloesa-2,5-dien-1-ilidene]dimetilammonio cloruro, Violetto basico 3, CI 42555
405830250 405831000 405835000
ACRO405830250EA 31.3 EUR
ACRO405830250 ACRO405831000 ACRO405835000
Cristal Violetto, certified
Cristal Violetto
Formula: C₂₅H₃₀ClN₃
Punto di fusione: 173 °C (dec.)
Densità: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011750
CAS Number: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406
Visualizza i codici
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥88 %
UV Lambda max 589 to 594 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.20
BSC Certification Passes