Stampa…
Cristal Violetto, puro Indicatore
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
212120250 212121000 212125000
ACRO212120250EA 32.6 EUR
ACRO212120250 ACRO212121000 ACRO212125000
Cristal Violetto, puro Indicatore
Cristal Violetto
Formula: C₂₅H₃₀ClN₃
Punto di fusione: 173 °C (dec.)
Densità: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011750
CAS Number: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406
Visualizza i codici
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Sensitivity (as indicator) Passes test