Stampa…
Cristal Violetto, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Pericolo
Synonyms: 4-[4,4'-Bis(dimetilammino)benzidrilidene]cicloesa-2,5-dien-1-ilidene]dimetilammonio cloruro, Violetto basico 3, CI 42555
C0775-100G C0775-25G
C0775-100GEA 172 EUR
C0775-100G C0775-25G
Cristal Violetto, Sigma-Aldrich®
Cristal Violetto
Formula: C₂₅H₃₀ClN₃
Peso molecolare: 407,99 g/mol
Punto di fusione: 189…194 °C
Densità: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011750
CAS Number: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3952a823a2ebb8660f8e92b107344bdfddd4747c&vid=a88f2b02bb42c167ddd8b868c13962e60d28414c&prid=web&clid=SAPDAM