Cristal Violetto
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-[4,4'-Bis(dimetilammino)benzidrilidene]cicloesa-2,5-dien-1-ilidene]dimetilammonio cloruro, Violetto basico 3, CI 42555
CAS No.: 548-62-9
Molecular Formula: C25H30ClN3
Formula Weight: 407.99
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 4077708
Merck Reference: 14,4395
MDL No.: MFCD00011750
Formula:
C₂₅H₃₀ClN₃ Punto di fusione: ∼ 215 °C (dec.) Densità: 1,19 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011750 CAS Number: 548-62-9 EINECS: 208-953-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,4395 |