Diisobutylaluminium hydride 1.1 M in cyclohexane, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₉Al Punto di fusione: –70 °C Flash Pt: –018 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008928 CAS Number: 1191-15-7 EINECS: 214-729-9 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Appearance | Clear solution |
Strength | 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis) |