Stampa…
Lega di Wood (Lega di Lipowitz) (Bi:Pb:Sn:Cd 50:25:12.5;12.5 wt%), ingot
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
33218.22 33218.36 33218.A3
33218.22EA 62.4 EUR
33218.22 33218.36 33218.A3
Lega di Wood (Lega di Lipowitz) (Bi:Pb:Sn:Cd 50:25:12.5;12.5 wt%), ingot
Lega di Wood (Lega di Lipowitz)
CAS No.: 8049-22-7 Molecular Formula: Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt% Physical Form: Ingot, fusible alloy Appearance: Grey Odour: Odourless Melting Point: 71° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00198175
Punto di fusione: 71 °C
Densità: 9,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00198175
CAS Number: 76093-98-6
UN: 3077
ADR: 9,III