Stampa…
Eosina Y 0,5% in soluzione acquosa per microscopia, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Eosina gialla
1.09844.1000 1.09844.0000 1.09844.2500
1.09844.1000EA 84.6 EUR
1.09844.1000 1.09844.0000 1.09844.2500
Eosina Y 0,5% in soluzione acquosa per microscopia, Sigma-Aldrich®
Eosina Y
Formula: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005040
CAS Number: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
IVDLogo
Visualizza i codici
Density 1.00 g/cm3