Stampa…
Eosina Y, puro indicator grade
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
201930250 201931000 201932500
ACRO201930250EA 28 EUR
ACRO201930250 ACRO201931000 ACRO201932500
Eosina Y, puro indicator grade
Eosina Y
Formula: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Punto di fusione: >300 °C (dec.)
Densità: 1,018 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005040
CAS Number: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634
Visualizza i codici
Appearance Dark red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤10 %
UV Lambda max 511 to 519 nm
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1100 (lambda max, 0.001M Na2CO3) on dried substance