Stampa…
Eosina Y, purissimo biological stain
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
152880250 152881000 152885000
ACRO152880250EA 28.6 EUR
ACRO152880250 ACRO152881000 ACRO152885000
Eosina Y, purissimo biological stain
Eosina Y
Formula: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Punto di fusione: >300 °C (dec.)
Densità: 1,018 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005040
CAS Number: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634
Visualizza i codici
Appearance Red to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Dye content ≥90 % (on dry substance)