Stampa…
Eosina Y, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attenzione
Synonyms: Eosina gialla
M-Clarity™ quality level = MQ200
E4382-100G E4382-25G E4382-100G E4382-25G
E4382-100GEA 205 EUR
E4382-100G E4382-25G SIALE4382-100G SIALE4382-25G
Eosina Y, Sigma-Aldrich®
Eosina Y
Formula: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Peso molecolare: 691,86 g/mol
Punto di fusione: 295…296 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005040
CAS Number: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f821badba9a5749b68fb4e6fb8dc3cc0080e1cd2&vid=a075080a893e32a3cd22dfafb2e757a8dc189da5&prid=web&clid=SAPDAM