Stampa…
Eosina B, Certistain® per microscopia, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
1.15934.0025 1.15934.0000
1.15934.0025EA 0 EUR
1.15934.0025 1.15934.0000
Eosina B, Certistain® per microscopia, Sigma-Aldrich®
Eosina B
Formula: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Punto di fusione: > 310 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005041
CAS Number: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Merck Index: 12,03638
IVDLogo
Visualizza i codici
Solubility 300 g/l (25 °C)
Molar Mass 624.06 g/mol
Bulk Density 680 kg/m3
pH 6.2 (10 g/l, H2O, 25 °C)