Stampa…
Eosina B, purissimo biological stain
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
229650250 229651000
ACRO229650250EA 33.8 EUR
ACRO229650250 ACRO229651000
Eosina B, purissimo biological stain
Eosina B
Formula: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Punto di fusione: >310 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005041
CAS Number: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Merck Index: 12,03638
Visualizza i codici
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 511 to 520 nm (in water + 1% Na2CO3)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.22