Stampa…
Eosina B
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A17377.14 A17377.22
A17377.14EA 39.6 EUR
A17377.14 A17377.22
Eosina B
Eosina B
CAS No.: 548-24-3 Molecular Formula: C20H6Br2N2Na2O9 Formula Weight: 624.08 MDL No.: MFCD00005041
Formula: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Punto di fusione: > 310 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005041
CAS Number: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Merck Index: 12,03638