Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 99-42-3
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 73-77°
Beilstein Reference: 2115197
Formula:
C₈H₇NO₅ Punto di fusione: 73…77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014695 CAS Number: 99-42-3 EINECS: 202-755-3 |