Methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 14719-83-6
Molecular Formula: C8H6ClNO4
Formula Weight: 215.59
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 1643729
Formula:
C₈H₆ClNO₄ Punto di fusione: 78…82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016989 CAS Number: 14719-83-6 |