Stampa…
4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A17779.01 A17779.03 A17779.06
A17779.01EA 33.9 EUR
A17779.01 A17779.03 A17779.06
4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline ≥98%
4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Purity: 98% CAS No.: 3248-05-3 Molecular Formula: C14H12N2 Formula Weight: 208.26 Melting Point: 193-195° MDL No.: MFCD00004979
Formula: C₁₄H₁₂N₂
Punto di fusione: 193…195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004979
CAS Number: 3248-05-3
EINECS: 221-827-5