Stampa…
Fucsina (acido), puro, certificato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
400210250 400211000
ACRO400210250EA 74.5 EUR
ACRO400210250 ACRO400211000
Fucsina (acido), puro, certificato
Fucsina (acido)
Formula: C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
Punto di fusione: ? 130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013286
CAS Number: 3244-88-0
EINECS: 221-816-5
Merck Index: 12,00109
Visualizza i codici
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥60 %
UV Lambda max 540 to 549 nm (10 mg/l in water + 2.5ml 0.1N HCl)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.10 to 1.26
BSC Certification Passes