Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 713-52-0
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 89-92°
Beilstein Reference: 2583832
Formula:
C₈H₇NO₅ Punto di fusione: 89…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016997 CAS Number: 713-52-0 |