Stampa…
Tiamina idrocloruro, Millipore®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08181.0025 1.08181.0250
1.08181.0025EA 52.2 EUR
1.08181.0025 1.08181.0250
Tiamina idrocloruro, Millipore®
Tiamina idrocloruro
Formula: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Punto di fusione: 252 °C
Densità: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012780
CAS Number: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366