Stampa…
Tiamina idrocloruro 98.5-101.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
148990100 148991000 148990010
ACRO148990100EA 28.7 EUR
ACRO148990100 ACRO148991000 ACRO148990010
Tiamina idrocloruro 98.5-101.5%
Tiamina idrocloruro
Formula: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Punto di fusione: 250 °C (dec.)
Densità: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012780
CAS Number: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On anhydrous substance)
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm