Stampa…
Tiamina idrocloruro, (max. 5% H₂O) 99% (dry weight)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A19560.0B A19560.22 A19560.30
A19560.0BEA 390 EUR
A19560.0B A19560.22 A19560.30
Tiamina idrocloruro, (max. 5% H₂O) 99% (dry weight)
Tiamina idrocloruro
Purity: 99% CAS No.: 67-03-8 Molecular Formula: C12H17ClN4OS.HCl Formula Weight: 337.28 Physical Form: Cryst powder Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White to pale yellow Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 3851771 Merck Reference: 14,9295 MDL No.: MFCD00012780
Formula: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Punto di fusione: ∼ 250 °C (dec.)
Densità: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012780
CAS Number: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 14,9295