Stampa…
2-Methyl-2-nitropropane-1,3-diol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B25196.06 B25196.14
B25196.06EA 61.8 EUR
B25196.06 B25196.14
2-Methyl-2-nitropropane-1,3-diol ≥97%
2-Methyl-2-nitropropane-1,3-diol
Purity: 97% CAS No.: 77-49-6 Molecular Formula: C4H9NO4 Formula Weight: 135.12 Melting Point: 148-151° MDL No.: MFCD00024812
Formula: C₄H₉NO₄
Punto di ebollizione: 324 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 148…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024812
CAS Number: 77-49-6
EINECS: 201-031-4