Stampa…
Butyl (±)-lactate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
250185000 250180025
ACRO250185000EA 86 EUR
ACRO250185000 ACRO250180025
Butyl (±)-lactate 99%
Butyl (±)-lactate
Formula: C₇H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 185…187 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –43 °C
Densità: 0,98 g/cm³
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004519
CAS Number: 138-22-7
EINECS: 205-316-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %