Stampa…
Alluminio trilattato 90-95% contains ≈5% water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
39122.22 39122.36
39122.22EA 73.8 EUR
39122.22 39122.36
Alluminio trilattato 90-95% contains ≈5% water
Alluminio trilattato
Purity: 90-95% CAS No.: 18917-91-4 Molecular Formula: Al[CH3CH(OH)CO2]3 Formula Weight: 294.20 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,348 MDL No.: MFCD00043086
Formula: (H₃CCH(OH)COO)₃Al
Punto di fusione: > 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20529175
CAS Number: 18917-91-4
EINECS: 242-670-9
Merck Index: 14,348