Stampa…
Methyl-3-nitrosalicylate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate
B25029.06 B25029.14
B25029.06EA 102 EUR
B25029.06 B25029.14
Methyl-3-nitrosalicylate ≥98%
Methyl-3-nitrosalicylate
Purity: 98% CAS No.: 22621-41-6 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 129-132° MDL No.: MFCD00272263
Formula: C₈H₇NO₅
Peso molecolare: 197.15 g/mol
Punto di fusione: 129…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272263
CAS Number: 22621-41-6