Stampa…
Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-chloro-4-nitrobenzoate
B20169.06 B20169.14 B20169.22
B20169.06EA 44.6 EUR
B20169.06 B20169.14 B20169.22
Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 13324-11-3 Molecular Formula: C8H6ClNO4 Formula Weight: 215.59 Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 1877723
Formula: C₈H₆ClNO₄
Peso molecolare: 215,59 g/mol
Punto di fusione: 74…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017013
CAS Number: 13324-11-3
EINECS: 236-362-3