Stampa…
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
B21288.06 B21288.14
B21288.06EA 56.6 EUR
B21288.06 B21288.14
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 6942-36-5 Molecular Formula: C8H6BrNO4 Formula Weight: 260.05 Melting Point: 79-82° Beilstein Reference: 2617575
Formula: C₈H₆BrNO₄
Peso molecolare: 260,04 g/mol
Punto di fusione: 79…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010867
CAS Number: 6942-36-5