Stampa…
Neocuproina idrocloruro monoidrato, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ100
72090-1G 72090-5G
72090-1GEA 44.5 EUR
72090-1G 72090-5G
Neocuproina idrocloruro monoidrato, Supelco®
Neocuproina idrocloruro monoidrato
Formula: C₁₄H₁₃ClN₂·1H₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012645
CAS Number: 303136-82-5
EINECS: 230-732-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74b8b75af0752391fed0382a9464356cdae43ecb&vid=522da9ec60ab16fb2b81649c6e00f936a99e22cd&prid=web&clid=SAPDAM