Stampa…
Neocuproina idrocloruro monoidrato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
153310050 153310250 153311000
ACRO153310050EA 84.1 EUR
ACRO153310050 ACRO153310250 ACRO153311000
Neocuproina idrocloruro monoidrato 99%
Neocuproina idrocloruro monoidrato
Formula: C₁₄H₁₃ClN₂·1H₂O
Punto di fusione: 250 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012645
CAS Number: 303136-82-5
EINECS: 230-732-8
Visualizza i codici
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Suitability (for Cu determination) Passes test