Stampa…
Neocuproina emiidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate
A11398.06 A11398.14 A11398.22
A11398.06EA 58.7 EUR
A11398.06 A11398.14 A11398.22
Neocuproina emiidrato ≥98%
Neocuproina emiidrato
Purity: 98+% CAS No.: 34302-69-7 Molecular Formula: C14H12N2.0.5H2O Formula Weight: 217.27 (208.26anhy) Melting Point: 160-164° Beilstein Reference: 153179 Merck Reference: 14,6449 MDL No.: MFCD00149306
Formula: C₂₈H₂₆N₄O
Peso molecolare: 434,53 g/mol
Punto di fusione: 160…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149306
CAS Number: 34302-69-7
EINECS: 207-601-9
Merck Index: 14,6449