Stampa…
Neocuproina emiidrato 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate
153320050 153320250
ACRO153320050EA 69.6 EUR
ACRO153320050 ACRO153320250
Neocuproina emiidrato 99+%
Neocuproina emiidrato
Formula: C₂₈H₂₆N₄O
Peso molecolare: 434,53 g/mol
Punto di fusione: 158…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149306
CAS Number: 34302-69-7
EINECS: 207-601-9
Merck Index: 13,06477
Visualizza i codici
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %