Stampa…
1,10-Fenantrolina cloridrato monoidrato 99.5-102% (dried basis) Reag. Ph. Eur. per spettrofotometria, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
31043-10G 31043-500G 31043-5G
31043-10GEA 86.17 EUR
31043-10G 31043-500G 31043-5G
1,10-Fenantrolina cloridrato monoidrato 99.5-102% (dried basis) Reag. Ph. Eur. per spettrofotometria, Fluka™
1,10-Fenantrolina cloridrato monoidrato
Formula: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Punto di fusione: 224-227 °C (dec.)
Densità: 1,385 g/cm³ (-100.15 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150061
CAS Number: 18851-33-7
EINECS: 223-325-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Identity (IR) complying
Assay 99.5 - 102.0 %
Melting point Min. 224 °C
Loss on drying (105°C) Max. 8 %
Sulfated ash Max. 0.2 %
Sensitive according Fe(II) ions complying
Solubility (10 % in H₂O) complying
Turbidity of solution complying
Colour of the solution complying