Stampa…
1,10-Fenantrolina cloridrato monoidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16254.06 A16254.14 A16254.22
A16254.06EA 30 EUR
A16254.06 A16254.14 A16254.22
1,10-Fenantrolina cloridrato monoidrato ≥99%
1,10-Fenantrolina cloridrato monoidrato
Purity: 99% CAS No.: 18851-33-7 Molecular Formula: C12H8N2.HCl.H2O Formula Weight: 234.68 (216.66anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 4007967 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00150061
Formula: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Punto di fusione: ∼ 225 °C (dec.)
Densità: 1,385 g/cm³ (–100.15 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150061
CAS Number: 18851-33-7
EINECS: 223-325-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III