Butil(S)-(-)-Lattato ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(S)-Butyl 2-hydroxypropanoate, n-Butyl L-lactate, (-)-Butyl L-lactate, (S)-(-)-Butyl lactate, Butyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate
Purity: 97+%
CAS No.: 34451-19-9
Molecular Formula: C7H14O3
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 69°(157°F)
Refractive Index: 1.4210
Boiling Point: 185-187°
MDL No.: MFCD00004519
Formula:
C₇H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 185…187 °C Punto di fusione: < 0 °C Densità: 0,984 Flash Pt: 69 °C (157 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004519 CAS Number: 34451-19-9 EINECS: 252-036-3 |