Stampa…
Acetone-D6 (99.8% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
87152.0010EA 31.43 EUR
87152.0010 87152.0100 87152.0006 87152.0011
Acetone-D6 (99.8% D) per spettroscopia NMR
Acetone-D6
Formula: D₃CC(O)CD₃
Punto di ebollizione: 55,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95,4 °C
Densità: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –19 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044635
CAS Number: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,90 %
Arricchimento isotopico(FT NMR400MHz)(D) Min. 99,80 %
Acqua (HDO+D2O) Max. 0,0200 %