Stampa…
Dimetilsolfossido-D6 (99.8% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
87154.0006EA 116 EUR
87154.0006 87154.0007 87154.0025 87154.0010 87154.0100 87154.0011
Dimetilsolfossido-D6 (99.8% D) per spettroscopia NMR
Dimetilsolfossido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
Peso molecolare: 84.09 g/mol
Punto di ebollizione: 189
Punto di fusione: 20.2 °C
Densità: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002090
CAS Number: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,9 %
Arricchimento isotopico(FT NMR400MHz)(D) Min. 99,80 %
Acqua Max. 0,02 %