Stampa…
Metanolo-D4 (99.8% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Alcol denaturato-D4, Alcool metilico-D4
87157.0010EA 293 EUR
87157.0010 87157.0100 87157.0025 87157.0006 87157.0011
Metanolo-D4 (99.8% D) per spettroscopia NMR
Metanolo-D4
Formula: D₃COD
Peso molecolare: 36.01 g/mol
Punto di ebollizione: 65.3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –99 °C
Densità: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044637
CAS Number: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,9 %
Arricchimento isotopico(FT NMR400MHz)(D) Min. 99,80 %
Acqua (HDO+D2O) Max. 0,03 %