Stampa…
Diclorometano-D2 (99.8% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
87161.0025EA 425 EUR
87161.0025 87161.0010
Diclorometano-D2 (99.8% D) per spettroscopia NMR
Metilene cloruro-D2
Formula: CD₂Cl₂
Punto di ebollizione: 40 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –97 °C
Densità: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000882
CAS Number: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,9 %
Arricchimento isotopico(FT NMR400MHz)(D) Min. 99,80 %
Acqua Max. 0,02 %