Stampa…
Cloroformio-D1 (99.8% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Triclorometano-D1, Triclorometano-D
87153.0100EA 130.2 EUR
87153.0100 87153.0006 87153.0500
Cloroformio-D1 (99.8% D) per spettroscopia NMR
Cloroformio-D1
Formula: CDCl₃
Peso molecolare: 120.38 g/mol
Punto di ebollizione: 60.8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –64,1 °C
Densità: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000827
CAS Number: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,9 %
Arricchimento isotopico(FT NMR400MHz)(D) Min. 99,80 %
Acqua Max. 0,01 %